Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique monocanal Proline™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10748205 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.1 à 3 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
500 à 5000 μl
Incréments:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
10μL
20 μl
Précision:
1 à 0.6 %, 0.40 à 0.20
10 à 1.3 %, 6,00 à 0,80
2 à 0.5 %, 0.60 à 0.20
2 à 0.6 %, 0.80 à 0.15
2 à 0.8 %, 1.00 à 0.15
3 à 0.6 %, 0.60 à 0.20
3 à 0.9 %, 2.00 à 0.40
3 à 1 %
5 à 1 %, 4.00 à 0.60
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision Couleur unitSize
10748205 0.1 à 3 μl 0,002 μl 10 à 1.3 %, 6,00 à 0,80 Gris 1 pièce
10586265 0,5 à 10 μl 0,01μL 5 à 1 %, 4.00 à 0.60 Gris 1 pièce
12812433 5 à 50 μl 0,1 μl 3 à 1 % Jaune 1 pièce
10175474 2 à 20 μl 0,02 μl 3 à 0.9 %, 2.00 à 0.40 Jaune 1 pièce
10034174 10 à 100 μl 0,1 μl 2 à 0.8 %, 1.00 à 0.15 Jaune 1 pièce
10401245 20 à 200 μl 0.2 μl 2 à 0.6 %, 0.80 à 0.15 Jaune 1 pièce
10024704 100 à 1000 μl 1 μl 1 à 0.6 %, 0.40 à 0.20 Bleu 1 pièce
10505315 1 à 10 ml 20 μl 3 à 0.6 %, 0.60 à 0.20 Rouge 1 pièce
10309604 500 à 5000 μl 10μL 2 à 0.5 %, 0.60 à 0.20 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10748205 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 728010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.91€
    273.00€ / 1 pièces
    Économisez 177.91€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Sartorius Proline™ La pipette mécanique monocanal Plus allie une construction durable à une facilité d'utilisation, et offre la plus large gamme de pipettes pour répondre aux besoins de divers utilisateurs et applications. Disponible avec des volumes allant de μ0,1 L à 10 mL.
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants
  • La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
  • Le mécanisme Optiload permet de charger les pointes sur la pointe conique avec une étanchéité parfaite
  • Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
Une conception conviviale et ergonomique
  • Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
  • Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
  • Éjection légère et facile des pointes
  • Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
  • Étalonnage facile et personnalisé
  • Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
  • Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
  • Entièrement autoclavable sans démontage.
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 10 à 1.3 %, 6,00 à 0,80
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Risque de contamination minimisé grâce à des filtres à cônes sûrs et une capacité d’autoclavage complète
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Proline
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 0.1 à 3 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (application) Risque de contamination minimisé grâce à des filtres coniques sûrs et une capacité d’autoclavage complète
Incréments 0,002 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 2 ans