Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Proline Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15613104 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Type:
Multipacks de pipettes mécaniques
Quantité:
1/boîte
10/boîte
20/boîte
Volume (métrique):
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5 000 μL
0,5 à 10 μL, 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL
100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL
2 à 20 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL
2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
Packungsgröße:
1 kit
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Quantité Volume (métrique) unitSize
15613104 Multipacks de pipettes mécaniques 1/boîte 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL 1 kit
15643094 Multipacks de pipettes mécaniques 10/boîte 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15673094 Multipacks de pipettes mécaniques 20/boîte 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15653094 Multipacks de pipettes mécaniques 20/boîte 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15603104 Multipacks de pipettes mécaniques 1/boîte 0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL 1 kit
15663094 Multipacks de pipettes mécaniques 10/boîte 0,5 à 10 μL, 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15683094 Multipacks de pipettes mécaniques 10/boîte 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5 000 μL 1 kit
15693094 Multipacks de pipettes mécaniques 20/boîte 2 à 20 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15613104 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. LH728677
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Pipettes monocanal 3 MAX (100 à 1000 μl, 500 à 5000 μl, 1 à 10 ml), racks de 96 pointes (10 à 1000 μl), En vrac dans un sachet : 0,1 à 5 ml (100 pointes), 1 à 10 ml (250 pointes) 1 support linéaire et 3 supports de pipettes
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Proline Plus avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Proline Plus proposent la meilleure solution pour
  • Forces de pipetage faibles
  • Crochet ergonomique pour les doigts
  • Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
  • L'affichage rapide et facile à lire du volume réduit au minimum le risque d'erreurs de réglage du volume
  • L’isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Calibrage facile à réaliser soi-même
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
  • Entièrement autoclavables
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
  • Norme de haute qualité Optifit conseils pour diverses applications
  • Le mécanisme de chargement des pointes Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale sur chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Pointes compatibles Optifit Conseils
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Modèle Proline Plus
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Proline Plus
Stérilité Non stérile
Type Multipacks de pipettes mécaniques
Volume (métrique) 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL
Type de filtre Filtres Safe-Cone
Comprend 3 pipettes monocanal MAX (100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml), racks de pointes à 96 pointes (10 à 1 000 μl), en vrac dans un sachet :0,1 à 5 ml (100 pointes), 1 à 10 ml (250 pointes), 1 support linéaire et 3 supports de pipettes
Quantité 1/boîte
Surveillance UV Résistance aux UV
Garantie 2 ans
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.