Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond
Code produit 15372192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15372192 2 ml 2mL
15205739 5 x 2 ml 5 pièces
15468070 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15372192 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P36965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    68.65€ / 2mL
    Économisez 11.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de montage antifade ProLong™ Diamond
ProLong Diamond Antifade Mountant is a glycerol-based liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cells or tissue samples. ProLong Diamond mountant is designed to provide unparalleled antifade protection across the entire visual and IR spectrums. You can use ProLong Diamond mountant with almost any fluorescent dye or fluorescent protein (e.g., GFP, RFP, mCherry) to achieve the brightest signal and lowest background, for bright, high-definition fluorescent images.
ProLong Diamond Antifade Mountant comes mixed and ready-to-use in a 2 mL dropper bottle or 10 mL bottle. Just apply a drop to the sample, add a coverslip, cure, and image. ProLong Diamond mountant does not discolor or shrink when cured, enabling high-quality fluorescent images months after mounting your sample. ProLong Diamond mountant will cure to an RI of 1.47.
Le milieu de monteur anti-atténuation ProLong Diamond Antifade est un milieu de montage liquide à base de glycérol appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lame de microscope. Il est formulé sans coloration d’ADN ou avec la coloration d’ADN bleue DAPI ou avec la coloration d’ADN rouge profond SYTOX. Le milieu de montage ProLong Diamond est conçu pour assurer une protection inégalée contre les atténuations sur l’ensemble du spectre visuel et IR. Vous pouvez utiliser le milieu de monteur ProLong Diamond avec presque tous les colorants ou protéines fluorescents (par ex., GFP, RFP, mCherry) afin d’obtenir le signal le plus lumineux et le fond le plus ténu possibles, et obtenir ainsi des images fluorescentes brillantes et de haute définition.
Caractéristiques du milieu de monteur ProLong Diamond Antifade :
• protège les colorants fluorescents et les protéines fluorescentes de la décoloration, sur l'ensemble des spectres visibles et IR
•. Liquide prêt à l'emploi qui durcit pour le stockage à long terme
• Idéal pour Alexa Fluor et les colorants traditionnels, tels que FITC et Cy3, et les protéines fluorescentes comme GFP, RFP, et les
• échantillons montés sur mCherry sont stables pendant des mois
• Conserve le signal de fluorescence —faible à aucune extinction
En savoir plus sur les monteurs Antifade ProLong.
Pour les monteurs avec indice de réfraction 1,52, optimisé pour l'imagerie objective d'immersion dans l'huile, essayez de durcir le monteur Monteur antifade en verre Prolong ou montant antifade en verre SlowFade non durcissant.
Le montant allongé Diamond Antifade est déjà mélangé et prêt à l'emploi dans un flacon compte-gouttes ou dans un flacon de 10 ml avec ou sans coloration de l'ADN. La coloration DAPI est excitée par lumière UV à 360 nm en cas de liaison à l’ADN avec un maximum d’émission à 460 nm et est détectée à l’aide d’un filtre DAPI classique. La coloration rouge profond SYTOX est excitée par la lumière rouge à 660 nm lorsqu’elle est liée à l’ADN, avec une émission maximale à 682 nm, et est détectée à l’aide d’un filtre traditionnel rouge profond / Cy5. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. ProLong Diamond est un milieu de monteur durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à plus long terme de l’échantillon, tout en le protégeant contre le photoblanchiment. Le monteur Diamond Prolong ne décolore pas ou ne rétrécit pas lorsqu'il est durci et stocké à long terme, ce qui permet de prendre des images fluorescentes de haute qualité semaines ou même des mois après le montage des lames.
Bénéficiez d’une protection par photoblanchiment sur l’ensemble des spectres visibles et IR
Aucune matière à utiliser pour les colorants fluorescents ou les protéines fluorescentes, le monteur ProLong Diamond vous aide à fournir une protection supérieure contre le photoblanchiment. Il affiche les meilleures performances de sa catégorie avec un vaste éventail de colorants fluorescents, notamment Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 et Cy5. Le monteur Diamond Prolong ne supprime pas les fluorophores et sa capacité à fournir un signal plus clair, sans fond, vous permet d’obtenir les images haute résolution de qualité supérieure pour la publication.
Signaux stables pendant l’imagerie et pour le stockage à long terme
Le monteur ProLong Diamond est l’option idéale pour l’archivage d’échantillons avec des colorants fluorescents ou des protéines fluorescentes. Il constitue également la solution idéale pour préserver lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser — Il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Pour une visualisation immédiate de l’échantillon, choisissez notre monteur non durcissant, le monteur antifade diamant SlowFade.
Obtenez une excellente correspondance d’index de réfraction pour les images Crisp
Pour les applications d’imagerie haute résolution modernes, la comparaison d’index de réfraction (RI) est essentielle. Le milieu de montage ProLong Diamond durcit à un RI de 1,47. De plus, grâce à ses propriétés durcissantes, vous pouvez éviter les résines acryliques salissantes (par ex., vernis à ongles), qui peuvent endommager ou détruire les objectifs de microscope modernes en cas de contact.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 ml
Type de produit Milieu de montage anti-atténuation
Contenu et stockage Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 ml de réactif.
• Conserver entre 2 et 8°C.
• Conserver à l’abri de la lumière.
•Stable pendant au moins 6 mois après réception.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Gamme de produits ProLong
Type de réactif Solution de montage, solution anti-décoloration
Volume (métrique) 2 mL
Description ProLong™ Diamond Antifade Mountant, 1 x 2 ml
Identifiant produit
  • ProLong Diamond Antifade Mountant