Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage ProLong™ Diamond Antifade Mountant avec SYTOX™ Deep Red
Description
- Il est formulé sans coloration d’ADN ou avec la coloration d’ADN bleue DAPI ou avec la coloration d’ADN rouge profond SYTOX. Le milieu de montage ProLong Diamond est conçu pour assurer une protection inégalée contre les atténuations sur l’ensemble du spectre visuel et IR.
- Vous pouvez utiliser le milieu de montage ProLong Diamond avec presque tous les colorants ou protéines fluorescents (p. ex., GFP, RFP, mCherry) afin d’obtenir le signal le plus lumineux et le fond le plus ténu possible, et obtenir ainsi des images fluorescentes brillantes et de haute définition
- Caractéristiques du milieu de montage anti-atténuation ProLong Diamond Antifade Mountant : Protège les colorants fluorescents et les protéines fluorescentes de la décoloration, sur l’ensemble des spectres visibles et IR ; liquide prêt à l’emploi qui durcit pour un stockage à long terme ; idéal pour le colorant Alexa Fluor et les colorants traditionnels, tels que FITC et Cy3, et les protéines fluorescentes comme GFP, RFP et mCherry ; les échantillons montés sont stables pendant des mois, préserve le signal de fluorescence — peu voire pas d’absorption
- Le milieu de montage ProLong Diamond Antifade Mountant est déjà mélangé et prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes ou dans un flacon de 10 ml avec ou sans coloration d’ADN. La coloration DAPI est excitée par lumière UV à 360 nm en cas de liaison à l’ADN avec un maximum d’émission à 460 nm et est détectée à l’aide d’un filtre DAPI classique.
- La coloration rouge profond SYTOX est excitée par la lumière rouge à 660 nm lorsqu’elle est liée à l’ADN, avec une émission maximale à 682 nm, et est détectée à l’aide d’un filtre traditionnel rouge profond / Cy5. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images.
- ProLong Diamond est un milieu de monteur durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à plus long terme de l’échantillon, tout en le protégeant contre le photoblanchiment. Le milieu de montage ProLong Diamond ne se décolore pas et ne se rétracte pas en durcissant, ni en cas de stockage prolongé, permettant ainsi de prendre des images fluorescentes de haute qualité plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le montage des lames.
- Large éventail de colorants fluorescents, notamment les colorants Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 et Cy5. Le milieu de montage ProLong Diamond n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
- Le milieu de montage ProLong Diamond est idéal pour l’archivage d’échantillons avec des colorants ou des protéines fluorescents. Il constitue également la solution idéale pour préserver lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser — Il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Pour une visualisation immédiate de lʼéchantillon, choisissez notre milieu de montage anti-atténuation non durcissant SlowFade Diamond Antifade Mountant.
- Pour les applications dʼimagerie à haute résolution modernes, la correspondance de lʼindice de réfraction (RI) est essentielle. Le milieu de montage ProLong Diamond durcit à un RI de
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 ml |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 ml de réactif chacun • Le stockage du produit entre -5 et -25°C une fois reçu est recommandé • Conserver à l’abri de la lumière. • Stable pendant au moins 6 mois après réception. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| Gamme de produits | SlowFade |
| Type de réactif | Solution de monteur |
| Volume (métrique) | 2 ml |