Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Code produit 15305979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15305979 1 mL 1mL
15421204 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15305979 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P36975
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Prolong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal (photobleaching) during live cell imaging.
ProLong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal due to photobleaching during live cell imaging through use of enzymes from the plasma membrane of E. coli. These enzymes metabolize the elements that can cause photobleaching. When dyes are illuminated, they can degrade which reduces the sample's fluorescent intensity and leads to the creation of free radical singlet oxygen which degrades neighboring dye molecules. ProLong Live Antifade Reagent metabolizes this element, increasing the signal intensity and duration while keeping the background signal low. ProLong Live reagent has little-to-no effect on cellular viability, proliferation, or other cellular functions in experiments up to 48 hours. ProLong Live reagent provides photobleach protection in live cell experiments for fluorophores such as GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™, and CellTracker™dyes. ProLong Live Antifade Reagent can be added to any cell culture media or buffer that is suitable for fluorescent imaging.
Le réactif anti-atténuation ProLong® Live permet d’éviter la perte de signal fluorescent liée au photoblanchiment pendant l’imagerie de cellules vivantes. Lorsque les colorants sont illuminés, ils peuvent se dégrader (généralement de manière permanente), réduisant l’intensité de la fluorescence de l’échantillon et conduisant à la création de radicaux libres d’oxygène singulet, un élément qui peut dégrader davantage les molécules de colorant voisines. Le réactif anti-atténuation ProLong® Live métabolise cet élément, augmentant l’intensité et la durée du signal tout en maintenant le signal de fond faible. Pendant 48 heures, le réactif ProLong® Live a peu voire pas d’effet sur la viabilité cellulaire, la prolifération ou d’autres fonctions cellulaires dans les expériences.
Caractéristiques du réactif anti-atténuation ProLong® Live :
• Offre une protection contre le photoblanchiment dans les expériences sur des cellules vivantes, pour les fluorophores tels que la GFP et la RFP ainsi que pour les colorants Hoechst 33342, MitoTracker®, LysoTracker® et CellTracker®
• Peu voire pas d’effet sur la viabilité cellulaire, la prolifération ou d’autres fonctions cellulaires
• Facile à utiliser : il suffit de l’ajouter à une solution d’imagerie, à un milieu de culture cellulaire complet ou à un tampon, de l’incuber et de l’imager
Le réactif anti-atténuation ProLong® Live contient des enzymes de la membrane plasmique d’E. coli d’origine naturelle. Ces enzymes métabolisent les éléments qui peuvent provoquer un photoblanchiment. Elles évoluent dans l’espace extracellulaire et n’entrent pas dans les cellules. Ainsi, les fonctions intracellulaires sont peu affectées par le réactif anti-atténuation ProLong® Live. Comme le montre l’illustration ci-dessous, la viabilité ou la prolifération cellulaire des cellules cultivées en présence du réactif anti-atténuation ProLong® Live sont peu affectées. Le réactif anti-atténuation ProLong® Live offre une protection contre le photoblanchiment pour la plupart des fluorophores fréquemment utilisés dans l’imagerie de fluorescence de cellules vivantes, tels que la GFP et la RFP ainsi que les colorants Hoechst 33342, MitoTracker®, LysoTracker® et CellTracker®. Le réactif anti-atténuation ProLong® Live peut être ajouté à n’importe quel milieu de culture cellulaire ou tampon adapté à l’imagerie de fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mL
Type de produit Réactif pour l’imagerie cellulaire
Contenu et stockage Fourni dans 1 flacon contenant 1 ml de réactif. Quantité suffisante pour effectuer 1 000 dosages (solution d’imagerie de 0,1 ml/dosage) ou 200 dosages (solution d’imagerie de 0,5 ml/dosage).
Lorsqu’il est stocké à une température ≤-20°C, le produit est stable pendant au moins 6 mois, avec jusqu’à 4 cycles de congélation-décongélation.
Lorsqu’il est stocké entre 2°C et 8°C, le produit doit être utilisé dans les 30 jours (un précipitant peut se former à cette température).
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Gamme de produits ProLong
Type de réactif Solution anti-décoloration
Volume (métrique) 1 mL