Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Code produit 15421204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421204 5 x 1 mL 5 pièces
15305979 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15421204 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P36974
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prolong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal (photobleaching) during live cell imaging.
ProLong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal due to photobleaching during live cell imaging through use of enzymes from the plasma membrane of E. coli. These enzymes metabolize the elements that can cause photobleaching. When dyes are illuminated, they can degrade which reduces the sample's fluorescent intensity and leads to the creation of free radical singlet oxygen which degrades neighboring dye molecules. ProLong Live Antifade Reagent metabolizes this element, increasing the signal intensity and duration while keeping the background signal low. ProLong Live reagent has little-to-no effect on cellular viability, proliferation, or other cellular functions in experiments up to 48 hours. ProLong Live reagent provides photobleach protection in live cell experiments for fluorophores such as GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™, and CellTracker™dyes. ProLong Live Antifade Reagent can be added to any cell culture media or buffer that is suitable for fluorescent imaging.
Le réactif anti-atténuation ProLong® Live permet d’éviter la perte de signal fluorescent due au photoblanchiment pendant l’imagerie de cellules vivantes. Lorsque les colorants sont illuminés, ils peuvent se dégrader (généralement de manière permanente), réduisant l’intensité fluorescente de l’échantillon et conduisant à la création d’oxygène singulet de radicaux libres, élément qui peut dégrader davantage les molécules de colorant voisines. Le réactif anti-atténuation ProLong® Live métabolise cet élément, augmentant l’intensité et la durée du signal tout en maintenant le signal de fond à faible niveau. Le réactif ProLong® Live a peu voire pas d’effet sur la viabilité, la prolifération cellulaires ou d’autres fonctions cellulaires dans les expériences d’une durée atteignant 48 heures.
Caractéristiques du réactif anti-atténuation ProLong® Live :
• Protection par photoblanchiment dans les expériences de cellules vivantes, pour les fluorophores tels que les colorants GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker®, LysoTracker® et CellTracker®
• Peu voire pas d’effet sur la viabilité, la prolifération cellulaires ou d’autres fonctions cellulaires
• Facile à utiliser : ajoutez-le simplement à la solution d’imagerie ou au tampon ou milieu de culture cellulaire complet, incubez et obtenez une image
Le réactif anti-atténuation ProLong® Live contient des enzymes de la membrane plasmique d’E. coli d’origine naturelle. Ces enzymes métabolisent les éléments qui peuvent provoquer le photoblanchiment. Elles travaillent dans l’espace extracellulaire et ne sont pas connues pour pénétrer dans les cellules, de sorte que les fonctions intracellulaires sont peu affectées par le réactif anti-atténuation ProLong® Live. Comme le montre la figure ci-dessous, les cellules cultivées en présence du réactif anti-atténuation ProLong® Live affichent des effets minimes sur la viabilité ou la prolifération cellulaire. Le réactif anti-atténuation ProLong® Live offre une protection par photoblanchiment pour la plupart des fluorophores fréquemment utilisés dans l’imagerie de fluorescence de cellules vivantes, tels que les colorants GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker®, LysoTracker® et CellTracker®. Le réactif anti-atténuation ProLong® Live peut être ajouté à n’importe quel tampon ou milieu de culture cellulaire adapté à l’imagerie de fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1 mL
Type de produit Réactif anti-décoloration actif
Contenu et stockage Fournie en 5 flacons, chacun de 1 ml. Quantité suffisante pour 5 000 dosages (solution d’imagerie de 0,1 ml/dosage) ou 1 000 dosages (solution d’imagerie de 0,5 ml/dosage).
Lorsqu’il est conservé à ≤-20°C, le produit est stable pendant au moins 6 mois, avec jusqu’à 4 cycles de congélation-décongélation.
Lorsqu’il est conservé entre 2°C et 8°C, le produit doit être utilisé dans les 30 jours (un précipitant peut se former à cette température).
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Gamme de produits ProLong
Type de réactif Cell Imaging Reagent
Volume (métrique) 1 mL