Description
- Agitateur Heidolph Promax 2020 plateforme de 390 x 340 mm, vitesse max. 400 tr/min, charge max. 10 kg, course 20 mm, agitation va-et-vient, avec minuteur et plateforme
- Le Promax 2020 est un modèle de grande taille et a une capacité de charge de 10 kg pour un débit d’échantillons élevé
- Avec une longueur de course de 20 mm, ce modèle Promax peut mélanger facilement de plus grands volumes
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur l’affichage numérique de 20 à 400 tr/min. - idéal pour les séparations
- Un minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
- Lorsque la durée réglée est écoulée, une alarme sonore retentit et l’appareil s’arrête
- Large gamme d’accessoires et de pinces pour entonnoirs de séparation disponibles
Spécification
Spécification
| Orbite | 20 mm |
| Capacité de charge (métrique) | ≤ 10 kg |
| Vitesse de rotation | 20 à 400 tr/min |
| Type de produit | Agitateur orbital |
| Capacité de charge (impériale) | 22 lb. |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 340 x 390 mm (13.4 x 15.4 in.) |
| Longueur (impériale) de la course | 0.8 in. |
| Longueur (métrique) de la course | 20 mm |
| Modèle | Promax 2020 |
| À utiliser avec (application) | Ideal for separations |
| Afficher plus |