Learn More
Promazine Sulfoxyde, TRC
Code produit 17922585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922585 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7563105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Formule moléculaire C17 H20 N2 O S
Quantité 5 mg
Synonyme 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Sulphoxide
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC N,N-diméthyl-3-(5-oxophénothiazine-10-yl)propane-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 300.42
Poids de la formule 300.1296