Learn More
Prométhazine sulfoxyde, TRC
Code produit 30011108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011108 100 mg 100mg
17983485 10 mg 10mg
17963575 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP757010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7640-51-9
Formule moléculaire C17 H20 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 300.42
Synonyme (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1-(5-oxophénothiazine-10-yl)propane-2-amine
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Promethazine Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Poids de la formule 300.1296
Pourcentage de pureté >95%