Description
- Non magnétisable
- Fournis avec des gants, des pinces et une brosse dans un boîtier en plastique de haute qualité
- Fournis sous forme de poids foliaires
- Fabriqué en aluminium d'une densité de 2 650 kg/m³.³
- Sans DAkkS certificat d'étalonnage
- OIML Classe M1
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de poids à ligne d’épreuve |
| Classification | OIML Classe M1 |
| Matériau | Aluminium |
| Matériau du coffret | Plastique |
| Poids (métrique) | 1 à 200 g |
| Densité | 2 650 kg/m³ |
| Comprend | Gants, pinces, brosse |