Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ 3R SAX 3 μm
Code produit 17807903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
Débit:
0,1 à 0,2 ml/min
0,1 à 0.2 ml/min
0,3 à 0,5 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Débit Conditionnement
17807903 50 mm 2 mm 0,1 à 0,2 ml/min 1 pièce
17817903 50 mm 4 mm 0,3 à 0,5 ml/min 1 pièce
17837903 100 mm 2 mm 0,1 à 0.2 ml/min 1 pièce
17827903 100 mm 4 mm 0,3 à 0,5 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17807903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 43203052068
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Obtenez les performances dont vous avez besoin grâce aux colonnes HPLC ProPac™ 3R SAX. Convient pour les séparations de variantes de charge et recommandé pour les protéines thérapeutiques, les mAb, les ADC et les AAV.
Utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3 μm pour fournir la reproductibilité, la résolution et la robustesse nécessaires à la caractérisation des protéines. Ces colonnes sont idéales pour l’analyse des variantes de charge et recommandées pour les protéines thérapeutiques ayant des valeurs pI acides, les anticorps monoclonaux (mAb), les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les protéines biosimilaires et les virus adéno-associés (AAV).
Conçues avec des matériaux bio-inertes pour réduire les interactions secondaires, nos colonnes ProPac 3R SAX offrent les performances dont vous avez besoin dans une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile, avec une excellente récupération et une faible rémanence.
Adapté à une utilisation avec la spectrométrie de masse (MS).
Maximizing Reproducibility, Resolution, and Robustness
The ProPac 3R SAX 3 μm HPLC column is a strong anion-exchanger with a quaternary amine functional group, suitable for use in biomolecule applications. These specialized ion-exchange chromatography columns provide qualitative and quantitative evaluation of charge variant analysis to biopharmaceutical scientists who need reproducible resolving capabilities when identifying and quantifying charge variant profiles of proteins.
Our ProPac 3R SAX columns offer superior performance for characterization of proteins including monoclonal antibodies (mAbs), therapeutic proteins with acidic pI values, antibody drug conjugates (ADCs), biosimilar proteins, and adeno-associated viruses (AAV).
Column Features:
  • Ideal for characterization and quality control assessment of closely-related protein variants
  • Ability to separate full versus empty capsids for AAVs
  • The high sample loading capability, without the carryover, allows for easy method optimization to provide you with excellent sensitivity and performance over a broad range of pH's, temperatures, and mobile phase compositions
  • Compatible with mass spectrometry (MS)
  • High-efficiency separations, resulting in a better understanding of charge variants in your samples
  • Higher capacity than other columns based on nonporous particles
  • Superior column-to-column and lot-to-lot reproducibility eliminates column variability as a concern in stability and QA/QC testing
We recommend our CX-1 pH gradient buffers when using these columns with LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2 mm
Débit 0,1 à 0,2 ml/min
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 4500 psi (310 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Température Ambient to 60°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Résine polymère monodispersé
Type de colonne Échange d’ions
Phase Fort échange anionique
Matériau Matériel PEEK
Technique Bio-LC