Description
Découvrez la colonne unique de chromatographie liquide à échange de cations faibles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Conçue pour la caractérisation des protéines, y compris les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux (mAbs), les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires, cette colonne offre une séparation haute résolution et haute efficacité des protéines et de leurs variantes de charge.
La chimie unique de cette colonne offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile avec une récupération excellente et une faible contamination croisée.
- Puissance de résolution supérieure pour les protéines, les anticorps monoclonaux et les variantes de charge associées
- Haute efficacité avec séparations reproductibles
- Récupération élevée avec une faible contamination croisée
- Large gamme de pH de fonctionnement : 2 – 12
- Stabilité à haute température : jusqu’à 60°C
- Haut débit
- Compatible avec les tampons de gradients de pH CX-1
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| Débit | 0,1 à 0,8 ml/min |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4500 psi (310 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Recommandé : produits, tampons et NaCl. Minimum requis de 20 mM de sel. Ne pas rincer avec H2O désionisée pure |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | Non poreuse |
| Quantité | 1 colonnes |
| Afficher plus |