Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC ProPac™ Elite WCX
GREENER_CHOICE
Code produit 15973932 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
9 mm
Quantité:
1 colonnes
3 colonnes/1 lot
3 colonnes/3 lots
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité Conditionnement
15973932 250 mm 4 mm 1 colonnes 1 pièce
15903942 50 mm 2 mm 1 colonnes 1 pièce
15993932 150 mm 2 mm 1 colonnes 1 pièce
16356931 50 mm 4 mm 1 colonnes 1 pièce
15943932 150 mm 4 mm 1 colonnes 1 pièce
15953932 150 mm 4 mm 3 colonnes/1 lot 3 pièces
15963932 150 mm 4 mm 3 colonnes/3 lots 3 pièces
16575934 150 mm 9 mm 1 colonnes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15973932 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 303025
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cette colonne permet des séparations uniformes des protéines thérapeutiques, notamment les anticorps monoclonaux, les conjugués d’anticorps-médicaments, les biosimilaires et les variantes de charge.
Découvrez la colonne unique de chromatographie liquide à échange de cations faibles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Conçue pour la caractérisation des protéines, y compris les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux (mAbs), les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires, cette colonne offre une séparation haute résolution et haute efficacité des protéines et de leurs variantes de charge.
La chimie unique de cette colonne offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile avec une récupération excellente et une faible contamination croisée.
Produits à la une
  • Puissance de résolution supérieure pour les protéines, les anticorps monoclonaux et les variantes de charge associées
  • Haute efficacité avec séparations reproductibles
  • Récupération élevée avec une faible contamination croisée
  • Large gamme de pH de fonctionnement : 2 – 12
  • Stabilité à haute température : jusqu’à 60°C
  • Haut débit
  • Compatible avec les tampons de gradients de pH CX-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 0,4 à 0,8 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4500 psi (310 bars)
Compatibilité de phase mobile Recommandé : produits, tampons et NaCl. Minimum requis de 20 mM de sel. Ne pas rincer avec H2O désionisée pure
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité 1 colonnes
Température 10°C à 60°C
Phase stationnaire Carboxylate
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Particules DVB non poreuses avec revêtement hydrophile
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC, ACT Ecolabel (Silver)