Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WCX-10
BIOPHARMA
Code produit 11301743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Format de colonne:
Colonne analytique
Colonne semi-préparative
Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot)
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne Conditionnement
11301743 250 mm 4 mm Colonne analytique -
11351853 250 mm 2 mm Colonne analytique 1 pièce
11361853 250 mm 9 mm Colonne semi-préparative 1 pièce
15560224 250 mm 22 mm Colonne analytique 1 pièce
15570224 250 mm 4 mm Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot) 1 pièce
15580234 100 mm 4 mm Colonne analytique 1 pièce
15590234 150 mm 4 mm Colonne analytique 1 pièce
11311743 50 mm 4 mm Pré-colonne 1 pièce
11371853 50 mm 2 mm Pré-colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11301743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 054993
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Séparez les protéines et leurs variantes grâce à ces colonnes à échange anionique faible d’une résolution exceptionnellement élevée.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 pour obtenir une résolution exceptionnellement élevée pour la séparation des protéines et de leurs variantes. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Plusieurs formats pour une plus grande souplesse
  • La colonne ProPac WCX-10 est un échangeur de cations faibles avec groupe fonctionnel carboxylate
  • Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
Performances supérieures pour l’analyse des protéines
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des anticorps monoclonaux et d’autres protéines
  • Bien adaptées à la caractérisation des variantes de protéines associées, y compris à la désamidation et aux variantes d’anticorps monoclonaux tronqués lysine
  • Séparations à haute résolution inégalées
  • La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 2 à 12, 80 % compatible avec de l’acétonitrile et de l’acétone, compatible avec des détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec des détergents cationiques
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Carboxylate
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau PEEK
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC
Type de produit Colonne analytique