Learn More
PropamocarbChlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propamocarb hydrochloride |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H |
| Poids de la formule | 224.1292 |