Learn More
PropamocarbChlorhydrate, TRC
Code produit 30012266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012266 10 g 10g
30011892 25 g 25g
30005895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP01463610G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25606-41-1
Formule moléculaire C9 H20 N2 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 224.73
Synonyme Propamocarb hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Carbamic acid, [3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, monohydrochloride (8CI, 9CI), Gentracur, Previcur Flex, Previcur N, Propamocarb hydrochloride, Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate monohydrochloride, SN 66752
Nom IUPAC carbamate de propyle N-[3-(diméthylamino)propyle] ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCOC(=O)NCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propamocarb hydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H
Poids de la formule 224.1292