Learn More
Propan-1-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10192100 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192100 2.5 l Flacon en verre ambré 2.50L
10254060 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10112110 5 L Boîte métallique 5L
10010320 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10192100 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7480/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.80€
    113.00€ / 2.5L
    Économisez 10.80€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool propylique, alcool n-propylique, éthylcarbinol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI : 28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
pH 7
Point de fusion -127 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 25 mbar à 20 °C
Viscosité 2,2 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 97 °C
Poids de la formule 60,1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.