Learn More
Propane-1,2-diol, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Code produit 10346290 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346290 500 ml Flacon en verre ambré 500mL
10518070 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10499370 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10346290 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7440/08
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Propane-1,2-diol, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL 64272
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylène glycol, 1,2-propylène glycol, méthyl éthylène glycol, monopropylène glycol, isopropylène glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI : 16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Point de fusion -60 °C
Point d’ébullition 187 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 ml
Densité de vapeur 2.62
Poids de la formule 76,1g/mol
Tension de vapeur 0,13 Mbar à 20 °C
Forme physique Liquide visqueux