Learn More
Propane-1,3-diol, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10244060 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10244060
Marque: Fisher Chemical P/7450/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 504-63-2
Point de fusion -32°C
Couleur Incolore
pH 4.5 to 7.0
Point d’ébullition 214°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C3H8O2
Numéro MDL MFCD00002949
Quantité 500 mL
Synonyme 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
Clé InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCCO
Nom IUPAC propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
CID PubChem 10442
ChEBI CHEBI:16109
Poids de la formule 76.09g/mol
Tension de vapeur <0.1mbar at 20°C
Forme physique Liquide