Learn More
Propane-1-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propane-1-sulfonamide |
| CAS | 24243-71-8 |
| Formule moléculaire | C3H9NO2S |
| Numéro MDL | MFCD03550611 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CCCS(=O)(N)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |