Learn More
Bochem™ Becs Bunsen propane
Description
- Bec bunsen haute température 1300°C
- Permet le travail du verre
- Veilleuse
- Conforme DIN 30665
- Brûleur en laiton nickelé, socle en fonte
- Veilleuse et virole de régulation d'air
- Régulation de gaz par vanne à pointeau
- Brûleur φ 13mm, H 160mm
- Bec bunsen haute température
Spécification
Spécification
| Type de gaz | Gaz naturel, Propane |
| Matériau | Nickel, acier |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Comprend | Valve à aiguille |
| Température max. (métrique) | 1300°C |
| Poids (métrique) | 0,8 kg |