Learn More
Proparacaine Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16457916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16457916
Marque: Medchem Express HY66012
MedChemExpress Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.
Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Proparacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H27ClN2O3
Quantité 100 mg
Synonyme Proxymetacaine Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (151.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (100.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(OCCC)C(N)=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 330.85
Poids de la formule 330.85
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.