Learn More
Propargite(Mixture of Diastereomers), TRC
Code produit 30137513
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137513 10 g 10g
30134436 25 g 25g
17918099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76250010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2312-35-8
Formule moléculaire C19 H26 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 350.47
Synonyme Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl ester (7CI,8CI), Sulfurous acid, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propynyl ester (9CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl propargyl sulfite, Acarit 720EC, BPPS, Comite, Comite II, Cyclosulfyne, D 014, D 014 (ester), Kelaran, Naugatuck D 014, Omite, Omite 57E, Omite 85E, Propargil, Propargite, Sulfurous acid, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propyn-1-yl ester
Nom IUPAC [2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl] prop-2-ynyl sulfite
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargite
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
Poids de la formule 350.1552