Learn More
Acétate de propargyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342407 25 g 25g
11332407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10031.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 627-09-8 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-09-8
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.101
Numéro MDL MFCD00041601
Clé InChI RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
CID PubChem 69388
Nom IUPAC Acétate de prop-2-ynyl
SMILES CC(=O)OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl acetate
Densité 0.989
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair 31°C (88°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3CO2CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.4185
Quantité 25 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1742046
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 97%