Learn More
Acrylate de propargyl, 96 %, stab. avec env. 200 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377396 10 g 10g
11367396 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09383.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.20€
    84.65€ / 10g
    Économisez 9.55€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10477-47-1
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Numéro MDL MFCD00078451
Clé InChI WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
CID PubChem 82655
SMILES C=CC(=O)OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl acrylate
Note relative au nom stabilized with ≈200ppm BHT
Densité 0.995
Point d’ébullition 138°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire H2C=CHCO2CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.446
Quantité 10 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1902961
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Nom IUPAC Prop-2-ynil prop-2-énoate
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 96%