Learn More
Alcool propargylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10105783 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10105783 1 L Flacon en verre 1L
10523301 250 mL Flacon en verre 250mL
10001440 500 mL Flacon en verre 500mL
13478348 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10105783 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131450010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-19-7 , 50-00-0
Formule moléculaire C3H4O
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Numéro MDL MFCD00002912
Clé InChI TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
CID PubChem 7859
ChEBI CHEBI:28905
Nom IUPAC prop-2-yne-1-ol
SMILES OCC#C
Specifications
Nom chimique ou matériau Propargyl alcohol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -53.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9490g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 115.0°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4330
Quantité 1 L
Beilstein 01,454
Fieser 09,394
Merck Index 15,7923
Gravité spécifique 0.949
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform, ethanol, ether,, 1,2-dichloroethane, acetone, dioxane, thf,pyridine, moderately soluble in ccl4, immiscible with aliphatic hydrocarbons
Viscosité 1.58 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 56.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargyl alcohol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.