Learn More
Alcool propargylique, TRC
Product Code. 30423861
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Unit Size:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30423861 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30423861 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP762550250ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Formule moléculaire C3 H4 O
Quantité 250 mL
Synonyme 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
SMILES OCC#C
Nom IUPAC prop-2-yne-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Poids de la formule 56.0262