Learn More
Éther benzylique propargylique, TRC
Code produit 30423259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76256025G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl Benzyl Ether
CAS 4039-82-1
Formule moléculaire C10H10O
Quantité 25 g
Synonyme (((Propargyl)oxy)methyl)benzene, 1-(Benzyloxymethyl)ethyne, 1-Benzyloxy-2-propyne, 2-Propynyl benzyl Ether, 3-(Benzyloxy)-1-propyne, 3-(Benzyloxy)propyne, Benzyl 2-propynyl Ether, Benzyl Propargyl Ether, O-Benzyl Propargyl Alcohol, [(2-Propynyloxy)methyl]benzene
Formule InChI InChI=1S/C10H10O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2
SMILES C#CCOCc1ccccc1
Nom IUPAC prop-2-ynoxyméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Poids de la formule 146.0732