Learn More
Bromure de propargyle, 80 % dans le toluène, stabilisé avec du MgO, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477907 50 mL 50mL
11487907 250 mL 250mL
11467907 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16580.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
Propargyl bromide, 80% in toluene is used to prepare betulonic acid-peptide conjugates with anti-inflammatory activity and propargylic amines employed in enyne metathesis. It finds application in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols and enone complexes. In Barbier-type reaction, it reacts with aldehydes to give alkyne alcohols. It is actively involved in the synthesis of polyethylene glycol (PEG) and peptide-grafted polyesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de propargyle, à 80 % dans le toluène, est utilisé pour préparer des conjugués acide-peptide bétuloniques avec une activité anti-inflammatoire et des amines propargyliques utilisées dans la métathèse des énynes. Il est utilisé dans la propargylation des spiro-cétones, des alcools allyliques et des complexes énones. Dans la réaction de Barbier, il réagit avec les aldéhydes pour donner des alcools alcynes. Il participe activement à la synthèse de polyéthylèneglycol (PEG) et de polyesters greffés par des peptides.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène, le tétrachlorure de carbone et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, le cuivre, les peroxydes, l’argent, les oxydes d’argent, le mercure et les oxydes de mercure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-96-7
Formule moléculaire C3H3Br
Poids moléculaire (g/mol) 118.961
Numéro MDL MFCD00000241
Clé InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
CID PubChem 7842
Nom IUPAC 3-bromoprop-1 -yne
SMILES C#CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl bromide
Note relative au nom stabilized with MgO
Point de fusion -61°C
Densité 1.335
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Indice de réfraction 1.494
Quantité 50 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 605309
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 118.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 % dans le toluène
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl bromide, 80% in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl bromide, Toluene