Learn More
Bromure de propargyle (stabilisé avec MgO), TRC
Code produit 30428636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428636 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76257525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl Bromide
CAS 106-96-7
Formule moléculaire C3H3Br
Quantité 25 g
Synonyme 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801
Formule InChI InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES BrCC#C
Nom IUPAC 3-bromoprop-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 118.96
Poids de la formule 117.9418