Learn More
Bromure de propargyle (stabilisé avec MgO), TRC
Code produit 30426257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76257550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl Bromide
CAS 106-96-7
Formule moléculaire C3H3Br
Quantité 50 g
Synonyme 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801
Formule InChI InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES BrCC#C
Nom IUPAC 3-bromoprop-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 118.96
Poids de la formule 117.9418