Learn More
Bromure de propargyle (stabilisé avec MgO), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propargyl Bromide |
| CAS | 106-96-7 |
| Formule moléculaire | C3H3Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | BrCC#C |
| Nom IUPAC | 3-bromoprop-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.96 |
| Poids de la formule | 117.9418 |