Learn More
Chlorure de propargyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Propargyl Chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Formule moléculaire | C3H3Cl |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | ClCC#C |
| Nom IUPAC | 3-chloroprop-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.51 |
| Poids de la formule | 73.9923 |