Learn More
Méthacrylate de propargyle, 98 %, stab. avec 250 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392487
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392487 50 g 50g
11382487 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11556.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13861-22-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Propargyl methacrylate is a monomer used in polymerization reactions. It is associated with its acetylene and under goes polymerization reaction through the reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) process using cyanoisopropyl dithiobenzoate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate de propargyle est un monomère utilisé dans les réactions de polymérisation. Il est associé à son acétylène et subit une réaction de polymérisation par le biais du processus de transfert de chaîne réversible par addition-fragmentation (RAFT) en utilisant le dithiobenzoate de cyanoisopropyle comme réactif.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13861-22-8
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00048123
Clé InChI PZAWASVJOPLHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl methacrylate, 2-propynyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propynyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propyn-1-yl ester, prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate, prop-2-ynyl methacrylate, propargylmethacrylate, acmc-1bvgj, prop-2-yn-1-yl methacrylate, propargyl methacrylate, stabilized 10g
CID PubChem 83778
Nom IUPAC prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Densité 0.986
Point d’ébullition 149°C to 151°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 50 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 906850
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%