Learn More
Ester de propargyl méthanassulfonate, 95 %, TRC
Code produit 30422982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422982 5 g -
30411052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30422982 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7660005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16156-58-4
Formule moléculaire C4 H6 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 134.15
Nom IUPAC Prop-2-ynyl méthanessulfonate
SMILES CS(=O)(=O)OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl Methanesulfonate Ester
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Poids de la formule 134.0038