Learn More
P-toluènesulfonate de propargyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10085023 100 g Flacon en verre 100g
10602085 5 g Flacon en verre 5g
10690735 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085023 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379681000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6165-76-0 | C10H10O3S | 210.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6165-76-0
Formule moléculaire C10H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 210.25
Numéro MDL MFCD01462194
Clé InChI LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
CID PubChem 22547
Nom IUPAC prop-2-ynyl 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl p-toluenesulfonate
Couleur Incolore à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SO3CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Beilstein 11, IV, 263
Poids de la formule 210.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.