Learn More
P-toluènesulfonate de propargyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438949
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438949 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12075.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-toluènesulfonate de propargyle est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane, le DMSO, l’acétate d’éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl p-toluenesulfonate
CAS 6165-76-0
Densité 1.22
Point d’ébullition 117°C to 121°C (0.3 mmHg)
Formule moléculaire C10H10O3S
Indice de réfraction 1.527
Numéro MDL MFCD00078365
Quantité 10 g
Beilstein 1212957
Synonyme propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Dichloromethane,DMSO,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
Clé InChI LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
Nom IUPAC prop-2-ynyl 4-méthylbenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 210.247
CID PubChem 22547
Poids de la formule 210.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl p-toluenesulfonate