Learn More
Sulfure de propargyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propargyl Sulfide |
| CAS | 13702-09-5 |
| Formule moléculaire | C6H6S |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2 |
| SMILES | C#CCSCC#C |
| Nom IUPAC | 3-prop-2-ynylsulfanylprop-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.18 |
| Poids de la formule | 110.019 |