Learn More
Sulfure de propargyle, TRC
Code produit 30425151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425151 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83961850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl Sulfide
CAS 13702-09-5
Formule moléculaire C6H6S
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
SMILES C#CCSCC#C
Nom IUPAC 3-prop-2-ynylsulfanylprop-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 110.18
Poids de la formule 110.019