Learn More
Propargylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La propargylamine est utilisée dans la synthèse d’un macrocycle chiral fluorescent par la cycloaddition 1,3-dipolaire des amides de propargyle des acides aminés liés aux glucides et du 9,10-bis(azidométhyl)anthracène. Il agit comme un intermédiaire dans la production de médicaments.
Solubilité
Miscible à l’eau, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propargylamine |
| Densité | 0.86 |
| Point d’ébullition | 83°C |
| Point d’éclair | 6°C (43°F) |
| Formule linéaire | HC≡CCH2NH2 |
| Indice de réfraction | 1.449 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3286 |
| Beilstein | 773681 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Afficher plus |