Learn More
Propargylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10225330 5 g 5g
10577141 25 g 25g
15224634 100 g 100g
15204634 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10225330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131460050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2450-71-7
Formule moléculaire C3H5N
Poids moléculaire (g/mol) 55.08
Numéro MDL MFCD00008198
Clé InChI JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
CID PubChem 239041
Nom IUPAC prop-2-yn-1-amine
SMILES C#CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargylamine
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 84.0°C
Point d’éclair 3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCidentical toCCH2NH2
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4500
Quantité 5 g
Beilstein 04,228
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible in water.
Poids de la formule 55.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.