Learn More
Chlorhydrate de propargylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336780 1 g Flacon en verre 1g
10351624 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15430-52-1
Formule moléculaire C3H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 91.54
Numéro MDL MFCD00012907
Clé InChI IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
CID PubChem 11205720
Nom IUPAC Prop-2-yn-1-amine ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargylamine hydrochloride
Point de fusion 175°C to 182°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽CCH2NH2·HCl
Quantité 1 g
Beilstein 04, 228
Poids de la formule 91.54
Pourcentage de pureté 95%