Learn More
Propargylamine, chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propargylamine, Hydrochloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H |
| Poids de la formule | 91.0189 |