Learn More
Propargylamine, TRC
Code produit 30426312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426312 1 g
30420412 5 g
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7625201G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2450-71-7
Formule moléculaire C3 H5 N
Poids moléculaire (g/mol) 55.08
Synonyme 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
Nom IUPAC prop-2-yn-1-amine
SMILES NCC#C
Specifications
Nom chimique ou matériau Propargylamine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Poids de la formule 55.0422