Learn More
Propargyltriméthylsilane, 80 - 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10477012 1 g Flacon en verre 1g
10534464 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10477012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366630010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13361-64-3
Formule moléculaire C6H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 112.25
Numéro MDL MFCD00042922
Clé InChI ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
CID PubChem 83378
Nom IUPAC Triméthyle(prop-2-ynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyltrimethylsilane
Note relative au nom 90%
Couleur Jaune
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair -10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80 to 90% (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽CCH2Si(CH3)3
Quantité 1 g
Beilstein 04, IV, 3938
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 0.1 wt% hydroquinone
Poids de la formule 112.25
Pourcentage de pureté 80-90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.