Learn More
Bromure de triphényl phosphonium, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11455073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455073 5 g 5g
11465073 25 g 25g
11475073 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12753.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le bromure de propargyltriphénylphosphonium peut être utilisé dans l‘alkylation des amines. Il est couramment utilisé comme réactif de Wittig.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2091-46-5
Formule moléculaire C21H18BrP
Poids moléculaire (g/mol) 381.25
Numéro MDL MFCD00011811
Clé InChI AFZDAWIXETXKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme triphenylpropargylphosphonium bromide, propargyltriphenylphosphonium bromide, prop-2-ynyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-yn-1-yl phosphonium bromide, propargyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cbag, propargyltriphenylphosphoniumbromide, triphenylpropargylphosphoniumbromide, triphenylprop-2-ynylphosphine, bromide, triphenyl-2-propynylphosphonium bromide
CID PubChem 2724214
SMILES [Br-].C#CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 177°C to 182°C
Odeur Odorless
Formule linéaire HC≡CCH2P(C6H5)3Br
Quantité 5 g
Beilstein 3579775
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC Triphényl(prop-2-ynyl)phosphanium ; Bromure
Poids de la formule 381.26
Pourcentage de pureté 97%