Learn More
Cole-Parmer™ Hélices pour mélangeurs électroniques ServoDyne™
Code produit 11810130 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11810130 3,8 cm 1 pièce
11800130 2,5 cm 1 pièce
11784639 5,1 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11810130 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0455245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    109.09€ / 1 pièces
    Économisez 18.91€
    14% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Hélice à trois pales pour les mélanges à usage général
  • Peut être utilisé seul ou en montage multiple sur un arbre pour une agitation complète
  • Électro-poli
  • Hélices de style marin : pour un mélange général
  • Hélices de style turbine : pour un mélange sans air dans des récipients profonds
Spécification
Type de produit Hélice à 3 pales
Taille de l’alésage (impériale) 0,31 po
Taille de l’alésage (métrique) 0,78 cm
Diamètre (impériale) 1,5 po
Diamètre (métrique) 3,8 cm
À utiliser avec (application) Idéales pour les mélanges à usage général
À utiliser avec (équipement) Mélangeur électronique ServoDyne™