Learn More
Acide propiconazole-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propiconazole Metabolite NOA436613 |
| CAS | 119725-91-6 |
| Formule moléculaire | C13 H11 Cl2 N3 O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Propiconazole-4-carboxylic Acid, Propiconazole Metabolite NOA436613, 1,3-Dioxolane-4-carboxylic acid','2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11Cl2N3O4/c14-8-1-2-9(10(15)3-8)13(5-18-7-16-6-17-18)21-4-11(22-13)12(19)20/h1-3,6-7,11H,4-5H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nom IUPAC | acide 2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.15 |
| Poids de la formule | 343.013 |