Learn More
R&D Systems™ Propidium iodide
Description
Propidium iodide is a red-fluorescent DNA stain. Membrane impermeant to live cells. Propidium iodide staining differentiates between live and dead cells in cell populations.
Specifications
Specifications
| CAS | 25535-16-4 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide |
| Type de produit | Propidium iodide |
| Pureté | 95% |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 668.39 |
| Inhibiteurs | Propidium iodide |
Usage exclusivement réservé à la recherche