Learn More
Iodure de propidium, sol. aqueuse /ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417999 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15417999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66584.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    107.65€ / 10mL
    Économisez 16.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Colorant intercalant à la phénanthridine et imperméant aux membranes, excité par les lampes à arc au mercure ou au xénon ou les lasers d’ions argon. Coloration sélective des cellules mortes et contre-coloration des images fluorescentes multicolores.
Solubilité
Diffic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propidium iodide
Note relative au nom 1mg/mL aqueous soln.
CAS 25535-16-4
Couleur Rouge orangé
Formule moléculaire C27H34I2N4
Numéro MDL MFCD00011921
Quantité 10 mL
Beilstein 3843838
Sensibilité Light sensitive
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Nom IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure
Poids moléculaire (g/mol) 668.406
CID PubChem 104981
ChEBI CHEBI:51240
Forme physique Liquide